Learn More
Ácido glutacónico, TRC
Código de producto. 30136699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136699 10 g 10 g
30136047 5 g 5 g
30006620 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136699 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG59694510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1724-02-3
Fórmula molecular C5H6O4
Peso molecular (g/mol) 130.1
Sinónimo 1,3-Propenedicarboxylic Acid, 1-Propene-1,3-dicarboxylic Acid, Pentenedioic Acid, 2-Pentenedioic Acid
SMILES OC(=O)C\C=C\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutaconic Acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-2H,3H2,(H,6,7)(H,8,9)/b2-1+