Learn More
Clorhidrato de glutacondianilo, TRC
Código de producto. 30399138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30399138 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30399138 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG5969305G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutacondianil Hydrochloride
CAS 1497-49-0
Fórmula molecular C17H16N2 . HCl
Cantidad 5 g
Sinónimo N-[5-(Phenylamino)-2,4-pentadien-1-ylidene]benzenamine Hydrochloride, N,N'-1,3-Pentadien-1-yl-5-ylidenedianiline Hydrochloride, N,N'-1,3-Pentadien-1-yl-5-ylidenedianiline Monohydrochloride, N-[5-(Phenylamino)-2,4-pentadienylidene]benzenamine Monohydrochloride, 1-Phenylamino-5-phenylimino-1,3-pentadiene Hydrochloride, Glutaconaldehyde Dianil Chloride, Glutaconaldehyde Dianilide Hydrochloride, Glutaconic Aldehyde Dianil Hydrochloride, Pentadienedianiline Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16N2.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)18-14-8-3-9-15-19-17-12-6-2-7-13-17;/h1-15,18H;1H/b9-3+,14-8+,19-15+;
SMILES Cl.N(\C=C\C=C\C=N\c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC N-[(1E,3E,5E)-5-feniliminopenta-1,3-dienil]anilina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 284.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.108