missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GLUT5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15975585
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15975585 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15975585 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA580023

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Reconstitute with 0.2 mL of distilled water to yield a concentration of 500 μg/mL. Positive Control - WB: rat brain tissue, K562 whole cell. IHC: rat intestinal cancer tissue, human intestinal cancer tissue. ICC/IF: U20S cell. Flow: THP-1 cell.

Cytochalasin B-sensitive carrier. Seems to function primarily as a fructose transporter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GLUT5
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5mg BSA and 0.05mg sodium azide
génica SLC2A5
N.º de referencia del gen P22732, P43427
Alias de gen AI526984; Fructose transporter; glucose transporter type 5, small intestine; glucose transporter-like protein 5; GLUT5; GLUT-5; RP5-963K15.1; SLC2A5; Slc5a; solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 5; solute carrier family 2 (facilitated glucose/fructose transporter), member 5; solute carrier family 2 member 5; solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 5; solute carrier family 2, member 5; testicular tissue protein Li 81
Símbolos de los genes SLC2A5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence in the middle region of human SLC2A5 (223-259aa QKKDEAAAKKALQTLRGWDSVDREVAEIRQEDEAEKA).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6518, 65197
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.