missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GLUT2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (2V2U2)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17175823
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17175823 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17175823 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA535162

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Immunogen sequence: MTEDKVTGTL VFTVITAVLG SFQFGYDIGV INAPQQVIIS HYRHVLGVPL DDRKAINNYV INSTDELPTI SYSMNPKPTP WAEEETVAAA QLITMLWSLS.

Glucose transporter 2 isoform is an integral plasma membrane glycoprotein of the liver, islet beta cells, intestine, and kidney epithelium. It mediates facilitated bidirectional glucose transport. Because of its low affinity for glucose, it has been suggested as a glucose sensor. Mutations in the gene that encode this protein cause Fanconi-Bickel syndrome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GLUT2
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 2V2U2
Concentración 0.6 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica Slc2a2
N.º de referencia del gen P11168, P12336, P14246
Alias de gen AI266973; glucose transporter 2; glucose transporter type 2, liver; GLUT2; GLUT-2; GTT2; liver-type glucose transporter; Slc2a2; solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 2; solute carrier family 2 member 2; solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 2
Símbolos de los genes Slc2a2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic Peptide.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20526, 25351, 6514
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.