missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glut2 Antibody, PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18472722
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18472722 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18472722 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP222218PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Glut2 Polyclonal antibody specifically detects Glut2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Glut2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen GLUT-2, GLUT2 Glucose transporter type 2, liver, SLC2A2, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 2, solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an internal portion of the human GLUT2 protein (between residues 50-150) [UniProt# P11168]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism, Stem Cell Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6514
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.