Learn More
Glufosinato, TRC
Código de producto. 17947279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17947279 2 mg 2 miligramos
17978409 10 mg 10 miligramos
17963855 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17947279 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG5969582MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51276-47-2
Fórmula molecular C5 H12 N O4 P
Peso molecular (g/mol) 181.13
Sinónimo 2-Amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butanoic acid, (±)-Phosphinothricin, 3-Amino-3-carboxypropylmethylphosphinic acid, DL-2-Amino-4-(methylphosphino)butanoic acid, DL-Phosphinothricin, Glufosinate, HOE 35956
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-4-[hidroxi(metil)fosforilo] butanoico
SMILES CP(=O)(O)CCC(N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glufosinate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12NO4P/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.0504
Porcentaje de pureza >95%