Learn More
Clorhidrato de glufosinato-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glufosinate P-methyl-d3 hydrochloride |
| CAS | 1323254-05-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C5 2H3 H9 N O4 P . Cl H |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-4-(hydroxy-(trideuteriomethyl)phosphoryl)butanoic acid hydrochloride, DL-Phosphinothricin-d3 hydrochloride, Glufosinate-d3 hydrochloride, Glufosinate-D3 (P-methyl-D3) hydrochloride, (2RS)-2-Amino-4-(hydroxy(methyl-d3)phosphinyl)butanoic acid hydrochloride, 2-Amino-4-[hydroxy(methyl-d3)phosphoryl]butanoic acid hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12NO4P.ClH/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8;/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10);1H/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])P(=O)(O)CCC(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-amino-4-[hidroxi(trideuteriometil)fosforil]butanoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 220.61 |
| Mostrar más |