Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glufosinate-ammonium |
| CAS | 77182-82-2 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Densidad | 1.32 g/cm3 (23°C) |
| Beilstein | 8163399 |
| Color | Incolora |
| Sinónimo | 2-Amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyric acid ammonium salt, DL-Phosphinothricin |
| Peso molecular (g/mol) | 198.16 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |