Learn More
Glufosinate ammonium, 95%, Thermo Scientific™
Glufosinate ammonium, 95%, CAS # 77182-82-2, also known as glufosinate, is a non-selective phosphorous herbicide.
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J66186.03
| Cantidad | 1g |
|---|
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Glufosinate ammonium is a compound which exhibits broad-spectrum herbicidal properties through inhibition of glutamine synthetase, which disrupts cell membranes
Application
• Glufosinate ammonium acts as a non-selective herbicide
| 77182-82-2 | |
| 198.16 | |
| ZBMRKNMTMPPMMK-UHFFFAOYNA-N | |
| 122130249 | |
| [NH4+].CP(O)(=O)CCC(N)C([O-])=O |
| C5H15N2O4P | |
| MFCD00055562,MFCD00211362 | |
| DL-Phosphinothricin; 2-Amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyric acid ammonium salt | |
| ammonium 2-amino-4-[hydroxy(methyl)phosphoryl]butanoate |
Especificaciones
| Glufosinate ammonium | |
| White | |
| >110°C (230°F) | |
| MFCD00055562,MFCD00211362 | |
| 519°C | |
| DL-Phosphinothricin; 2-Amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyric acid ammonium salt | |
| ZBMRKNMTMPPMMK-UHFFFAOYNA-N | |
| ammonium 2-amino-4-[hydroxy(methyl)phosphoryl]butanoate | |
| 122130249 | |
| 95% |
| 77182-82-2 | |
| 1g | |
| C5H15N2O4P | |
| 8163399 | |
| 14,7339 | |
| Soluble in water | |
| [NH4+].CP(O)(=O)CCC(N)C([O-])=O | |
| 198.16 | |
| 198.16 |
Seguridad y manipulación
- Glufosinate ammonium
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Glufosinate ammonium