Learn More
Glufosinato de amonio 100 μg/ml en acetonitrilo:agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313631 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313631 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14030000WL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glufosinate ammonium
CAS 77182-82-2
Nombres de analitos o componentes Glufosinate ammonium
Condiciones de envío -18°C
Fórmula molecular C5 H11 N O4 P . H4 N
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12NO4P.H3N/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8;/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10);1H3
SMILES [NH4+].CP(=O)([O-])CCC(N)C(=O)O
Nombre IUPAC azano;(3-amino-3-carboxipropilo)-metilfosfinato
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Peso molecular (g/mol) 198.16
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0769 g/mol