Learn More
Glucosil-C18-esfingosina, TRC
Código de producto. 30012775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012775 2.5 mg 2.50 miligramo
30009387 10 mg 10 miligramos
30006998 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012775 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG5968402.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52050-17-6
Fórmula molecular C24H47NO7
Peso molecular (g/mol) 461.63
Sinónimo Glucosylsphingosine, 2-Amino-3-hydroxy-4-octadecenyl beta-D-Glucopyranoside, (2S,3R,4E)-2-Amino-3-hydroxy-4-octadecenyl beta-D-Glucopyranoside
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(E,2S,3R)-2-amino-3-hidroxioctadeco-4-enoxi]-6-(hidroximetiloxano-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\C(O)C(N)CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glucosyl-C18-sphingosine
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20+,21+,22-,23+,24+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.3353