Learn More
Gibco™ Glucose, powder
Código de producto. 10767844 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10767844 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 10767844 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 15023021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    102.00€ / 1 Kg
    Ahorro 2.00€
    1% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Glucosa, polvo
Gibco™ Glucose powder is a supplement for cell culture media. Most cell culture media use D-glucose (dextrose) as the cells' main source of metabolic energy and reduced carbon. Gibco™ Glucose powder should be made as a sterile-filtered 20% stock solution (or similar) in distilled water before use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 15 a 30 °C
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación
Tipo de célula Mamífero
Formulario Polvo
Tipo de producto Glucosa
Esterilidad Estéril
Cantidad 1 kg
Condiciones de envío Temperatura ambiente