Learn More
Glucosa monohidrato, Mikromol™
Descripción
Glucosa monohidrato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glucose Monohydrate |
| CAS | 14431-43-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Glucose Monohydrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H12 O6 . H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Glucose monohydrate, (+)-D-Glucopyranose monohydrate |
| Nombre IUPAC | (2SR,3R,4S,5S,6R)-6-(hidroximetil)tetrahidropiran-2,3,4,5-tetrol monohidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 198.17 |
| Cantidad | 250 mg |
| Mostrar más |