Learn More
Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kU
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15443809 1 kU Frasco de plástico 1 Kg
1 options
Código de producto. 15443809 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61181.4I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00€
    115.65€ / 1 Kg
    Ahorro 12.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 9001-40-5
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glucose-6-phosphate dehydrogenase
CAS 9001-40-5
Envase Frasco de plástico
Número MDL MFCD00081656
Cantidad 1 kU
Sinónimo EC 1.1.1.49,RP-87086
Información de solubilidad Soluble in water and dilute buffer.
Forma física Polvo liofilizado