Learn More
Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, de Leuconostoc mesenteroides, suspensión de sulfato de amonio, Affymetrix/USB™
Código de producto. 15865548 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kU
10 kU
100 kU
5 kU
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 miles de unidades
100 miles de unidades
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15865548 1 kU 1 Kg
15875548 5 kU 5 Kg
15835148 10 kU 10 miles de unidades
15825148 100 kU 100 miles de unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15865548 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J16171.4I
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9001-40-5
Número MDL MFCD00081656
Sinónimo E.C.1.1.1.49
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glucose-6-phosphate dehydrogenase
Cantidad 1 kU
Forma física Suspensión