Learn More
Abcam Kit de ensayo de actividad de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
Código de producto. 32112996 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
Tamaño de la unidad:
100 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32112996 100 pruebas 100 tests
1 options
Código de producto. 32112996 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab303735100Test
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Ensayo de actividad glucosa-6-fosfato deshidrogenasa en 60 m en extractos celulares/tisulares con el kit de ensayo de actividad glucosa-6-fosfato deshidrogenasa AB303735. Sensibilidad ~ 1 μU. Usar con lector de microplacas.
Ensayo de actividad glucosa-6-fosfato deshidrogenasa en 60 m en extractos celulares/tisulares con el kit de ensayo de actividad glucosa-6-fosfato deshidrogenasa AB303735. Sensibilidad ~ 1 μU. Usar con lector de microplacas.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 100 pruebas