Learn More
Clorhidrato de glucosamina, Mikromol™
Código de producto. 17929014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17929014 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17929014 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0695.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de glucosamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Glucosamine hydrochloride
CAS 66-84-2
Nombres de analitos o componentes D-(+)-Glucosamine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H13 N O5 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Glucosamine hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-d-glucopyranose hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1
SMILES Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC (3R,4R,5S,6R)-3-amino-6-(hidroximetil)oxano-2,4,5-triol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 215.63
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0561 g/mol