Learn More
Ácido gluconico, sal sódica, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10582011 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
1kg
2,5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 Kg
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10582011 1kg Frasco de plástico 1 Kg
10733571 5 g Frasco de vidrio 5 g
10604692 2,5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10175773 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10582011 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 181390010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.90€
    56.65€ / 1 Kg
    Ahorro 8.25€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 527-07-1 | C6H11NaO7 | 218.137 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 527-07-1
Fórmula molecular C6H11NaO7
Peso molecular (g/mol) 218.137
Número MDL MFCD00064210
Clave InChI UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
Sinónimo sodium gluconate, sodium d-gluconate, d-gluconic acid sodium salt, d-gluconic acid, monosodium salt, gluconic acid sodium salt, monosodium gluconate, glonsen, monosodium d-gluconate, gluconate sodium, pasexon 100t
PubChem CID 23672301
ChEBI CHEBI:84997
Nombre IUPAC sodio;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoato
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gluconic acid, sodium salt
Punto de fusión De 206,0 °C a 209,0 °C
Color Blanco a beige
pH De 6,5 a 7,5 (sol. al 10 %)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOCH2[CH(OH)]4CO2Na
Cantidad 1kg
Beilstein 03, I, 188
Índice Merck 15, 4492
Condición de rotación específica +12,10 (23,00 °C c=1,75,H2O)
Rotación específica + 12,10
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.14
Porcentaje de pureza 0.98
Forma física Polvo cristalino