Learn More
Ácido glucónico, sal potásica, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10591861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10591861 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10318560 250 g Frasco de plástico 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10591861 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 229320010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 299-27-4 | C6H11KO7 | 234.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C6H11KO7
Peso molecular (g/mol) 234.25
Número MDL MFCD00064211
Clave InChI HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
Sinónimo potassium gluconate, potassium d-gluconate, gluconic acid potassium salt, potassuril, kaon elixir, potassium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, katorin, potalium, potasoral, sirokal
PubChem CID 16760467
Nombre IUPAC potasio;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoato
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gluconic acid, potassium salt
Nombre de nota 0.99
Punto de fusión 178°C to 181°C
Color Blanco
Pérdida por secado 3% max. (105°C, 4 hrs) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOCH2[CH(OH)]4CO2K
Cantidad 1 kg
Índice Merck 15, 4492
Condición de rotación específica +14.10° (21°C c=1.2,H2O)
Rotación específica + 14.1
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: practically insoluble in abs. alcohol,ether,,benzene and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.25
Porcentaje de pureza 0.99
Forma física Polvo cristalino o granular