Learn More
Ácido glucónico, solución en agua al 50 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10509610 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10L.
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 LT
2.50 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10509610 2,5 l Frasco de vidrio 2.50 litro
10001020 1 l Frasco de vidrio 1 litro
10561964 10L. Tambor de plástico 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10509610 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119890025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 526-95-4 | C6H12O7 | 196.155 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 526-95-4 , 7732-18-5
Fórmula molecular C6H12O7
Peso molecular (g/mol) 196.155
Número MDL MFCD00004240
Clave InChI RGHNJXZEOKUKBD-SQOUGZDYSA-N
Sinónimo gluconic acid, d-gluconic acid, dextronic acid, maltonic acid, glycogenic acid, glosanto, gluconate, pentahydroxycaproic acid, gluconic acid, d, d-gluconate
PubChem CID 10690
ChEBI CHEBI:33198
Nombre IUPAC ácido (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoico
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gluconic acid
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.23g/mL
Cantidad 2,5 l
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo cristalino o cristales
Gravedad específica 1,22 a 1,25 (20 °C)
Beilstein 03, 542
Índice Merck 15, 4492
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.16
Porcentaje de pureza 49 to 55% (Titrimetry other)