Learn More
Gluconate sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16438606
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16438606 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16438606 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1092A
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Gluconate sodium (D-Gluconic acid sodium salt) is a corrosion and scale inhibitor of ordinary steel in simulated cooling water.
Gluconate sodium (D-Gluconic acid sodium salt) is a corrosion and scale inhibitor of ordinary steel in simulated cooling water.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gluconate sodium
CAS 527-07-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H11NaO7
Cantidad 100 mg
Sinónimo D-Gluconic acid sodium salt Sodium D-gluconate D-Gluconate sodium salt
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (458.42 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (4.58 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)C(O[Na])=O
Peso molecular (g/mol) 218.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.14
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid