Learn More
Gluconate Calcium, MedChemExpress
Código de producto. 16428606
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16428606 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16428606 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1092
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Gluconate Calcium (Calcium D-gluconate) is a mineral supplement, manufactured by the neutralization of gluconic acid with lime or calcium carbonate.
Gluconate Calcium (Calcium D-gluconate) is a mineral supplement, manufactured by the neutralization of gluconic acid with lime or calcium carbonate.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gluconate Calcium
CAS 299-28-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H12O7.1/2Ca
Cantidad 100 mg
Sinónimo Calcium D-gluconate Gluconic acid hemicalcium salt
Información de solubilidad H2O : 20 mg/mL (92.51 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (4.63 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)C(O)=O.[1/2Ca]
Peso molecular (g/mol) 216.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.2
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid