Learn More
Tocris Bioscience™ Glucagon (Human, Porcine)
Descripción
Glucagon (Human, Porcine) is an endogenous glucagon receptor agonist; regulates blood glucose.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 16941-32-5 |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20°C |
| Descripción | Endogenous glucagon receptor agonist |
| Formulación | C153H225N43O49S |
| Peso molecular | 3482.78 |
| Cantidad | 1 mg |
| Secuencia | HSQGTFTSDYSKYLDSRRAQDFVQWLMNT |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?