missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para glucagón humano
Descripción
El glucagón es una hormona polipeptídica de 29 residuos (MW 3482) producida en el páncreas. Una hormona relacionada, el enteroglucagon (o oxintodulina), que se produce en la mucosa del intestino delgado y grueso, consiste en la secuencia aminoacídica 29 del glucagón pancreático ampliada con 8 residuos adicionales en el C-terminal. Las actividades biológicas del glucagón pancreático incluyen la glucogenólisis, la lipólisis, la gluconeogénesis y la cetogensis, que son efectos antagónicos a los de la acción de la insulina, lo que conduce a un aumento de los niveles de glucosa en sangre. Los estudios inmunocitoquímicos han revelado la presencia de glucagón pancreático en las células A o alfa, que constituyen un 15-20 % de la población de células de los islotes. Estas células se localizan preferentemente en la periferia de los islotes pancreáticos humanos. Las manifestaciones patológicas del residuo péptido similar a glucagón se producen casi exclusivamente con la persistencia de tumores o glucagonomas, ya que no se han identificado estados de deficiencia o hiperplasia de glucagón celular. Los anticuerpos específicos del glucagón resultarían útiles como marcadores celulares y tumorales aplicando técnicas inmunohistoquímicas, y como herramienta analítica para la calificación hormonal.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P01275 |
| Intervalo del ensayo | De 2,03 a 130 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 2,5 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 2641 |
| Símbolo de gen | Gcg |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?