Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glucagon (19-29), Human
Código de producto. 15415689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15415689 1 mg 1 miligramo
15405689 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415689 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63443.M^
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de biología molecular y celular
This fragment inhibits calcium activated ATPase activity
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especie Human
Método de purificación HPLC
Formato Polvo
Para utilizar con (aplicación) This fragment inhibits calcium activated ATPase activity
Peso molecular 1352.50
Tipo de producto Glucagon (19-29), human
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Secuencia Ala-Gln-Asp-Phe-Val-Gln-Trp-Leu-Met-Asn-Thr