Learn More
MedChemExpress Glucagon (1-29), bovine, human, porcine
Código de producto. 16472629
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16472629 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16472629
Marca: MedChemExpress HYP0082
MedChemExpress Glucagon (1-29), bovine, human, porcine is a peptide hormone, produced by pancreatic α-cells. Glucagon stimulates gluconeogenesis. Glucagon (1-29), bovine, human, porcine activates HNF4α and increases HNF4α phosphorylation.
Especificaciones
Pureza 95.13%
CAS 16941-32-5
Contenido y almacenamiento Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Peso molecular 3482.75 g/mol
Tipo de producto Reference compound
Cantidad 1 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 6.67 mg/mL (1.92 mM∣ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl) ∣DMSO : 2.5 mg/mL (0.72 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo Porcine glucagon