Learn More
MedChemExpress [Glu1]-Fibrinopeptide B
Código de producto. 16452769
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16452769 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16452769 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP0308
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress [Glu1]-Fibrinopeptide B is derived from fibrinopeptide B amino acid residues 1-14. Human fibrinopeptide B (hFpB), a thrombin-derived proteolytic cleavage product of the fibrinogen B beta-chain, to stimulate neutrophils (PMN), monocytes, and fibroblasts.
Especificaciones
CAS 103213-49-6
Contenido y almacenamiento Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecular 1570.6 g/mol
Tipo de producto Peptides