Learn More
MedChemExpress γ-Glu-Phe
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.85% |
| CAS | 7432-24-8 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 294.3 g/mol |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Cantidad | 50 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : ≥ 50 mg/mL (169.89 mM) |
| Sinónimo | γ-Glutamylphenylalanine |