missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GLT8D2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16327764
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16327764 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16327764 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA580662

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This product is preservative free. It is recommended to add sodium azide to avoid contamination (final concentration 0.05%-0.1%). This antibody has specificity for Human GLT8D2/GALA4A.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GLT8D2
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica GLT8D2
N.º de referencia del gen Q9H1C3
Alias de gen 1110021D20Rik; GALA4A; GLT8D2; glycosyltransferase 8 domain containing 2; glycosyltransferase 8 domain-containing protein 2; gycosyltransferase; RGD1560432; UNQ1901/PRO4347
Símbolos de los genes GLT8D2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human GLT8D2/GALA4A Protein (Lys25-Ser349).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography, Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83468
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.