Learn More
GLPG1837, MedChemExpress
Código de producto. 16485296
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485296 100 mg 100 miligramos
16461149 1 mg 1 miligramo
16427127 5 mg 5 miligramos
16414408 10 mg 10 miligramos
16410727 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16485296 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111099
MedChemExpress GLPG1837 is a potent and reversible CFTR potentiator, with EC50s of 3 nM and 339 nM for F508del and G551D CFTR, respectively.
GLPG1837 is a potent and reversible CFTR potentiator, with EC50s of 3 nM and 339 nM for F508del and G551D CFTR, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GLPG1837
Forma física Solid
CAS 1654725-02-6
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H20N4O3S
Sinónimo ABBV-974
Información de solubilidad DMSO : ≥ 250 mg/mL (717.52 mM)
SMILES O=C(C1=NNC=C1)NC(S2)=C(C(N)=O)C3=C2C(C)(C)OC(C)(C)C3
Peso molecular (g/mol) 348.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.42
Porcentaje de pureza 99.03%