Learn More
GLPG1690, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(2-ethyl-6-[4-[2-(3-hydroxyazetidin-1-yl)-2-oxoethyl]piperazin-1-yl]-8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-methylamino]-4-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazole-5-carbonitrile |
| CAS | 1628260-79-6 |
| Fórmula molecular | C30 H33 F N8 O2 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-[[2-Ethyl-6-[4-[2-(3-hydroxy-1-azetidinyl)-2-oxoethyl]-1-piperazinyl]-8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]methylamino]-4-(4-fluorophenyl)-5-thiazolecarbonitrile, GLPG-1690 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H33FN8O2S/c1-4-24-29(35(3)30-34-27(25(14-32)42-30)20-5-7-21(31)8-6-20)39-15-22(13-19(2)28(39)33-24)37-11-9-36(10-12-37)18-26(41)38-16-23(40)17-38/h5-8,13,15,23,40H,4,9-12,16-18H2,1-3H3 |
| SMILES | CCc1nc2c(C)cc(cn2c1N(C)c3nc(c4ccc(F)cc4)c(C#N)s3)N5CCN(CC(=O)N6CC(O)C6)CC5 |
| Nombre IUPAC | 2-[[2-etil-6-[4-[2-(3-hidroxiazetidin-1-il)-2-oxoetil]piperazin-1-il]-8-metilimidazo[1,2-a]piridin-3-il]-metilamino]-4-(4-fluorofenil)-1,3-tiazol-5-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 588.699 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 588.243 |