Learn More
GLPG0634 analog, MedChemExpress
Código de producto. 16448567
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16448567 5 mg 5 miligramos
16435938 10 mg 10 miligramos
16432087 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16448567 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13961
MedChemExpress GLPG0634 analog (Compoun 176) is a broad spectrum JAK inhibitor with IC50 values of <100 nM against JAK1, JAK2 and JAK3.
GLPG0634 analog (Compoun 176) is a broad spectrum JAK inhibitor with IC50 values of <100 nM against JAK1, JAK2 and JAK3.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GLPG0634 analog
CAS 1206101-20-3
Color Caqui
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H18N6O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 53 mg/mL (129.13 mM)
SMILES O=C(C1CC1)NC2=NN3C(C4=CC=C(OCC5=CC=C(C#N)N=C5)C=C4)=CC=CC3=N2
Peso molecular (g/mol) 410.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.43
Porcentaje de pureza 98.58%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease