Learn More
GLPG0492, MedChemExpress
Descripción
GLPG0492 is a non-steroidal selective androgen receptor modulator (potency 12 nM). GLPG0492 has the potential for the research of musculo-skeletal diseases such as sarcopenia and cachexia.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GLPG0492 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1215085-92-9 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H14F3N3O3 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (128.43 mM) |
| SMILES | N#CC1=CC=C(N(C(N(C)[C@]2(CO)C3=CC=CC=C3)=O)C2=O)C=C1C(F)(F)F |
| Peso molecular (g/mol) | 389.33 |
| Mostrar más |