Learn More
GLPG0187, MedChemExpress
Código de producto. 16493048
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493048 10 mg 10 miligramos
16465787 5 mg 5 miligramos
16449616 50 mg 50 miligramos
16420669 1 mg 1 miligramo
16414356 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493048 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100506
MedChemExpress GLPG0187 is a broad spectrum integrin receptor antagonist with antitumor activity; inhibits αvβ1-integrin with an IC50 of 1.3 nM.
GLPG0187 is a broad spectrum integrin receptor antagonist with antitumor activity
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GLPG0187
CAS 1320346-97-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H37N7O5S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (20.98 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(O)[C@H](CNC1=NC(C)=NC(N2CCC(C3=NC4=C(CCCN4)C=C3)CC2)=C1C)NS(=O)(C5=CC=C(OC)C=C5)=O
Peso molecular (g/mol) 595.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 595.71
Porcentaje de pureza 98.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death