Learn More
Tocris Bioscience™ GLPG 0974
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18790468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18790468 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18790468 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5621/10
Potent FFA2 antagonist
GLPG 0974 is a potent FFA2 antagonist (IC50 = 9 nM). Exhibits selectivity for FFA2 over FFA3. Inhibits acetate-induced human neutrophil migration in plasma or buffer. Also inhibits FFA2-induced expression of CD11b activation-specific epitope (AE) in human whole blood. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[[[(2R)-1-(Benzo[b]thien-3-ylcarbonyl)-2-methyl-2-azetidinyl]carbonyl][(3-chlorophenyl)methyl]amino]butanoic acid
CAS 1391076-61-1
Cantidad 10 mg
Objetivo Free Fatty Acid Receptor Antagonists
Fórmula molecular C25H25ClN2O4S
Formula Weight (peso de la fórmula) 485
Pureza >98%