Learn More
GLPG-0634 (Filgotinib), TRC
Código de producto. 30138171
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138171 10 mg 10 miligramos
30133277 25 mg 25 miligramos
30007950 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138171 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG41110010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1206161-97-8
Fórmula molecular C21H23N5O3S
Peso molecular (g/mol) 425.5
Sinónimo N-[5-[4-[(1,1-Dioxido-4-thiomorpholinyl)methyl]phenyl][1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-yl]-Cyclopropanecarboxamide;
Nombre IUPAC N-[5-[4-[(1,1-dioxo-1,4-tiazinano-4-il)metil]fenilo]-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-2-il]ciclopropanocarboxamida
SMILES CCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)C2C(=O)c3c(cc(O)cc3)OC=2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GLPG-0634 (Filgotinib)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23N5O3S/c27-20(17-8-9-17)23-21-22-19-3-1-2-18(26(19)24-21)16-6-4-15(5-7-16)14-25-10-12-30(28,29)13-11-25/h1-7,17H,8-14H2,(H,23,24,27)
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.1522