Learn More
GLPG-0492, TRC
Código de producto. 30006775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006775 5 mg 5 miligramos
30004473 2.5 mg 2.50 miligramo
30006426 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006775 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG4110005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1215085-92-9
Fórmula molecular C19H14F3N3O3
Peso molecular (g/mol) 389.33
Sinónimo 4-[(4S)-4-(Hydroxymethyl)-3-methyl-2,5-dioxo-4-phenyl-1-imidazolidinyl]-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Nombre IUPAC 4-[(4S)-4-(hidroximetil)-3-metil-2,5-dioxo-4-fenillimidazolidina-1-il]-2-(trifluorometil)benzonitrilo
SMILES CN1C(=O)N(C2=CC(=C(C=C2)C#N)C(F)(F)F)C(=O)[C@@]1(CO)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GLPG-0492
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H14F3N3O3/c1-24-17(28)25(14-8-7-12(10-23)15(9-14)19(20,21)22)16(27)18(24,11-26)13-5-3-2-4-6-13/h2-9,26H,11H2,1H3/t18-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.0987