missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GLP1R Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16874715 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16874715 150 μL 150 microlitros
16884715 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16874715 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 261961AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Glucagon-like peptide-1(9-36)amide and GLP-1(9-37) are the forms of GLP-1 that result from the rapid degradation of the active forms of the peptide (GLP-1(7-36)amide and GLP-1(7-37)) by the enzyme dipeptidyl peptidase-IV (DPP-IV, also known as CD26 or adenosine deaminase binding protein). GLP-1 is a peptide hormone of the glucagon family, produced by the L cells of the intestinal mucosa from the same prohormone as glucagon. The active forms are potent stimulators of glucose-dependent insulin secretion. The sequence of GLP-1 is fully conserved in all mammalian species examined so far.

Especificaciones

Antígeno GLP1R
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica GLP1R
N.º de referencia del gen O35659, P32301, P43220
Alias de gen GLP 1 R, GLP 1 receptor, GLP 1R, GLP1R
Símbolos de los genes GLP1R
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno GLP1R Fusion Protein Ag23529
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14652, 25051, 2740
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.