Learn More
MedChemExpress GLP-2(1-33)(human)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.18% |
| CAS | 223460-79-5 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Peso molecular | 3766.19 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 25 mg/mL (6.64 mM∣ultrasonic and adjust pH to 9 with NH4OH) |
| Sinónimo | GLP-2 (human)∣ Glucagon-like peptide 2 (human) |