Learn More
MedChemExpress GLP-1(7-37) acetate
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.27% |
| CAS | 1450806-98-0 |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Peso molecular | 3415.72 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 50 mg/mL (14.64 mM∣ultrasonic and adjust pH to 1 with HCl) |