Learn More
MedChemExpress GLP-1(7-37)
Código de producto. 16479338
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16479338 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16479338
Marca: MedChemExpress HYP0055
MedChemExpress GLP-1(7-37) is an intestinal insulinotropic hormone that augments glucose induced insulin secretion.
Especificaciones
CAS 106612-94-6
Contenido y almacenamiento Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Peso molecular 3355.67 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 10 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 30 mg/mL (8.94 mM∣Need ultrasonic and warming)