Learn More
MedChemExpress GLP-1(7-37)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 106612-94-6 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Peso molecular | 3355.67 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 25 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 30 mg/mL (8.94 mM∣Need ultrasonic and warming) |