Learn More
Tocris Bioscience™ GLP-1 (7-37)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18794709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18794709 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18794709 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5374/1
Endogenous bioactive GLP-1 receptor ligand
GLP-1 (7-37) is a endogenous GLP-1 receptor ligand; bioactive and truncated form of GLP-1; insulinotropic hormone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pureza 0.95
CAS 106612-94-6
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Descripción Glucagon-Like Peptide 1 Receptor Agonists
Peso molecular Observed M.W.: 3355.71
Cantidad 1 mg
Forma estructural C151H228N40O47