Learn More
Tocris Bioscience™ GLP-1 (7-37)
GREENER_CHOICE
Endogenous bioactive GLP-1 receptor ligand
Marca:  Tocris Bioscience™ 5374/1
Encompass
Código de producto. 15706695
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
GLP-1 (7-37) is a endogenous GLP-1 receptor ligand; bioactive and truncated form of GLP-1; insulinotropic hormone.
Especificaciones
Especificaciones
0.95
Store at -20°C
Observed M.W.: 3355.71
C151H228N40O47
106612-94-6
Glucagon-Like Peptide 1 Receptor Agonists