Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para GLP-1 7-36a humano
Código de producto. 15485003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15485003 96 pruebas 1 set
17115459 5 × 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485003 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EHGLP
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para GLP-1 7-36a humano cuantifica GLP-1 7-36a hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente el GLP-1 7-36a humano tanto natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para GLP-1 7-36a humano está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El glucagón es una hormona peptídica secretada por las células alfa en los islotes de Langerhans pancreáticos. El péptido se sintetiza como un precursor de 180 aminoácidos que convierte en glucagón la prohormona convertasa 2 (PC2). La función principal del glucagón es la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Estimula la liberación de glucosa mediante la conversión de glucógeno en el hígado, y también mantiene la homeostasis de la glucosa junto con la insulina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P01275
Intervalo del ensayo 156,3-20.000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 150 pg
Intervalo de calibración De 150 pg/ml a 20.000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas GCPR
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta GLP-1 humano (7-36a). No se han determinado otras especies
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 2641
Símbolo de gen GLP1,GLP2,GRPP
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Transducción de señal
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo GLP1, GLP2, GRPP
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min