Learn More
MedChemExpress GLP-1(7-36), amide acetate
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.29% |
| CAS | 1119517-19-9 |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Peso molecular | 3357.73 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 100 mg/mL (29.78 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1)(7-36), amide acetate∣Human GLP-1 (7-36), amide acetate |