Learn More
Fisherbrand™ Guantes de examen de nitrilo sin polvo de EP de color morado
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescription
- 100% nitrile
- 0.10mm thickness
- Disposable
- Non-latex
- Powder-free
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Cumple la norma EN 455, apartados 1 y 2 |
| Color | Morado |
| Desechables | Sí |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | sin polvo |
| Tamaño | 2XS |
| Esterilidad | No estéril |
| Grosor (métrico) | 0,10 mm |
| Estilo de dedo | Con textura |
| Show More |