Learn More
SICCO Guantes
Código de producto. 16639263
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
Tamaño de la unidad:
1 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16639263 7 1 par
16649263 8 1 par
16659263 9 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16639263 Proveedor SICCO N.º de proveedor V197207
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guantes de caucho natural
Usable por ambos lados, adecuado para aberturas de 190 mm, resistente al desgarro, perforación y abrasión, alta flexibilidad, bajo valor de voltaje, mínima carga estática. Volumen de suministro: 1 par
Especificaciones
Color Amarillo
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Tipo de producto Guantes
Tamaño 7
Longitud (métrico) 750 mm