Learn More
Sanplatec™ Espacio de laboratorio móvil con caja de guantes, MBLS-2
Código de producto. 30242879
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
PVC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
30242879 PVC cada uno
1 options
  • Los guantes y guantes de repuesto proporcionados son guantes simples. Para el reemplazo de gas, utilice guantes de reemplazo de gas (N.° de pieza 00193).
Código de producto. 30242879 Proveedor Sanplatec™ N.º de proveedor 27001
Ahorros en la investigación con células madre
Usar código promocional 28032
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
  • Los guantes y guantes de repuesto proporcionados son guantes simples. Para el reemplazo de gas, utilice guantes de reemplazo de gas (N.° de pieza 00193).
Guantera plegable, ligera y fácil de transportar. Frente completamente abierto para una cómoda carga y descarga. También es posible el desplazamiento simple de gas.
  • La apertura frontal es amplia, lo que permite meter y sacar cosas con facilidad.
  • Es fácil ponerse y quitarse los guantes.
  • Ligero y plegable para facilitar su transporte.
  • Plegable para almacenamiento.
  • También se puede utilizar como una simple purga de gas.
  • El guante suministrado y el guante de repuesto son guantes desechables simples.
  • Para realizar la purga de gas, utilice el guante de purga de gas (código 00193).
Especificaciones
Tipo de producto Caja de guantes
Tipo de filtro Ninguno
Tipo de iluminación Ninguno
Material PVC
Peso (métrico) 1.7 kg