Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster brillante de seguimiento de recursos RFID
Código de producto. 17415993 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17415993 Blanco 1 rollo
1 options
Código de producto. 17415993 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 307923
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.00€
    335.27€ / 1 rollos
    Ahorro 28.73€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Las etiquetas UHF RFID son adecuadas para uso en interiores y exteriores, grandes intervalos de lectura y entornos expuestos a UV.
  • Para aplicaciones generales como el comercio minorista, la industria, la cadena de suministro y otras
  • La antena está diseñada para su aplicación en superficies no metálicas
  • Material de cara de etiqueta de poliéster con chip unido a la antena de aluminio con adhesivo de película conductiva anisotrópico
  • Adecuado para la impresión de transferencia térmica, incluida la codificación RFID
  • Las etiquetas están fuera de la herida y se inspeccionan al 100 %, 500 buenas etiquetas RFID por rollo con malas etiquetas marcadas
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Blanco
Acabado Brillo
Material Poliéster
Print Technology Transferencia térmica
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado RFID, identificación general
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas industriales Sato CL4NX Plus, impresora de etiquetas industriales Zebra™ ZT411
Etiquetas por fila 1
Cantidad 500 etiquetas
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +120 °C
Grosor (métrico) 0,24 mm
Repetición vertical (métrico) 28,6 mm
Anchura (métrico) 53 mm
Altura (métrico) 26 mm
Alternate Part Number THT-UHF-423-53X26